Learn More
HDAC-IN-3, MedChemExpress
Code produit 16491859
Encompass_Preferred
Modifier l'affichage
Click to view available options
Quantité:
1 mg
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Quantité
16491859 1 mg
16487898 10 mg
16453847 50 mg
16427716 100 mg
16420368 5 mg
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 16491859 Fournisseur Medchem Express Code fournisseur HY19772
 Article restreint
Cet article nécessite une mise à jour du prix avant d'être commandé.
Demandez un prix pour cet article ici.
MedChemExpress HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.
HDAC-IN-3 is a histone deacetylase (HDAC) inhibitor, extracted from patent WO/2008040934 A1.
Spécification
Nom chimique ou matériau HDAC-IN-3
Forme physique Solid
CAS 1018673-42-1
Couleur Earth Yellow
Quantité 1 mg
Notes de qualité de la pureté Research
Formule moléculaire C22H33N3O4
À utiliser avec (application) Cancer-programmed cell death
Informations sur la solubilité DMSO : 50 mg/mL (123.91 mM; Need ultrasonic)
SMILES O=C([C@@H](NCC1=CN=C(CCC(NO)=O)C=C1)C2CCCCC2)OC3CCCC3
Poids moléculaire (g/mol) 403.52
Poids de la formule 403.52
Pourcentage de pureté 99.41%
Qualité Research