Learn More
Kartell™ Entonnoirs analytiques en polypropylène
Code produit 11929848
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
3.5 ml
10 ml
20 ml
50 ml
200 ml
350 ml
700 ml
1250 ml
Diamètre (métrique) supérieur:
27mm
37 mm
46 mm
66 mm
100 mm
120 mm
150 mm
183 mm
Hauteur (métrique):
56,3 mm
63.4 mm
79 mm
112 mm
161.5 mm
184 mm
238 mm
293 mm
Longueur (métrique) du tube:
37mm
37 mm
43 mm
62 mm
82 mm
86 mm
115 mm
140 mm
Conditionnement:
1 pièce
20 pièces
5 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) supérieur Hauteur (métrique) Longueur (métrique) du tube unitSize
11929848 50 ml 66 mm 112 mm 62 mm 20 pièces
10142281 200 ml 100 mm 161.5 mm 82 mm 1 pièce
10546961 350 ml 120 mm 184 mm 86 mm 1 pièce
12533197 700 ml 150 mm 238 mm 115 mm 5 pièces
11949848 1250 ml 183 mm 293 mm 140 mm 5 pièces
12010572 3.5 ml 27mm 56,3 mm 37mm 20 pièces
12177780 20 ml 46 mm 79 mm 43 mm 20 pièces
11919848 10 ml 37 mm 63.4 mm 37 mm -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 11929848 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0014800
Expédition estimée: 07-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués avec du PP pour offrir une grande résistance et une véritable durabilité. Les entonnoirs analytiques en polypropylène Kartell™ sont spécialement conçus pour la chimie analytique.
  • Papier-filtre de taille standard nécessaire
  • Côtés inclinés à 60° avec nervures internes et externes pour accélérer la filtration et éviter toute pressurisation
  • Résiste à des températures allant jusqu’à 135°C sur de courtes périodes
  • Autoclavable à 121°C pendant 20 min
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 66 mm
Capacité (métrique) 50 ml
Matériau Polypropylène
Hauteur (métrique) 112 mm
Autoclavable Autoclavables
À utiliser avec (application) Adapté aux denrées alimentaires
Longueur (métrique) du tube 62 mm
Température max. (métrique) 135°C