Learn More
Masterflex™ Raccord cannelé en PEHD
Artikelnummer. 12354598
Change view
Click to view available options
À utiliser avec:
Tubulure de 0,0625 po. de D.I.
Tubulure de 0,125 po. de D.I.
Tubulure de 0,1875 po D.I.
Tubulure de 0,25 po. de D.I.
Tubulure de 0,375 po. de D.I.
Tubulure de 0,5 po. de D.I.
Forme:
En T
Structuré
Y
Packungsgröße:
10 pièces
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Artikelnummer. À utiliser avec Forme unitSize
12354598 Tubulure de 0,25 po. de D.I. Structuré 10 pièces
12334598 Tubulure de 0,125 po. de D.I. Structuré 10 pièces
12364598 Tubulure de 0,375 po. de D.I. Structuré 10 pièces
11726158 Tubulure de 0,1875 po D.I. Structuré 10 pièces
12314588 Tubulure de 0,25 po. de D.I. En T 10 pièces
12334588 Tubulure de 0,5 po. de D.I. En T 10 pièces
12374588 Tubulure de 0,0625 po. de D.I. Y 10 pièces
12384588 Tubulure de 0,125 po. de D.I. Y 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Artikelnummer. 12354598 Lieferant Masterflex™ Lieferanten-Nr. 3061513
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Alternative Produkte anzeigen
Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen
Bénéficiez d’un joint étanche en toutes circonstances grâce aux raccords Masterflex. Conçus pour des tolérances strictes, ces raccords s’adaptent parfaitement à votre tubulure afin d’assurer un débit uniforme et un ajustement précis.
  • Ne nécessite aucun outil pour une installation rapide et facile
  • Plage de température de −53° jusqu'à +65 °C
  • Offre une très bonne résistance chimique
  • Stérilisation par traitement à l’oxyde d’éthylène uniquement
  • Disponibles en de nombreuses tailles et formes différentes
  • 10/boîte
Spezifikation
Matériau HDPE
À utiliser avec Tubulure de 0,25 po. de D.I.
Température min. de fonctionnement (métrique) -53°C
Quantité d’emballage 10/boîte
Forme Structuré
Comprend Stérilisation à l’OEt
Max. Operating Temperature (Metric) 65 °C
Type de produit Raccords cannelés
Name des Produkts
Wählen Sie ein Thema
Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.