Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Baril en PEHD
Code produit 10257354
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
220 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10257354 30 l 1 pièce
10597554 220 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10257354 Fournisseur Verenigde Kunststof Bedrijven™ Code fournisseur 602900
Please to purchase this item. Need a web account? Register with us today!
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le baril en PEHD Verenigde Kunstststof Bedrijven™ est conçu pour le stockage, la manipulation et le transport de produits fabriqués par les industries chimique, pétrochimique et alimentaire.
  • Barils à couvercle en PEHD approuvés par l’ONU
  • Couvercle noir amovible
  • Fixation métallique
  • Pour le transport et le stockage des industries chimiques, pétrochimiques et alimentaires
  • Vidange complète
  • Permettre la réutilisation ou le recyclage
  • Ne vieillit ni ne se corrode
  • Facile à empiler et à palettiser
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé UN
Type de produit Baril
Type de bouchon Couvercle amovible
Capacité (métrique) 30 l
Couleur Bleu
Matériau HDPE
Comprend Deckel
Quantité 6
Forme Palette
Longueur (métrique) 350 mm
Hauteur (métrique) 461 mm
Diamètre (métrique) de l’ouverture 250 mm