Learn More
Verenigde Kunststof Bedrijven™ Baril en PEHD
Code produit 10597554
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
220 l
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10597554 220 l 1 pièce
10257354 30 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10597554 Fournisseur Verenigde Kunststof Bedrijven™ Code fournisseur 608815
This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
Voir les produits de remplacement
Le baril en PEHD Verenigde Kunstststof Bedrijven™ est conçu pour le stockage, la manipulation et le transport de produits fabriqués par les industries chimique, pétrochimique et alimentaire.
  • Barils à couvercle en PEHD approuvés par l’ONU
  • Couvercle noir amovible
  • Fixation métallique
  • Pour le transport et le stockage des industries chimiques, pétrochimiques et alimentaires
  • Vidange complète
  • Permettre la réutilisation ou le recyclage
  • Ne vieillit ni ne se corrode
  • Facile à empiler et à palettiser
Spécification
Certifications/Conformité Approuvé UN
Type de produit Barrel
Type de bouchon Removable Lid
Capacité (métrique) 220 l
Couleur Blue
Matériau HDPE
Forme Rond
Longueur (métrique) 587 mm
Hauteur (métrique) 967 mm