Learn More
Metro™ Chariot bleu en PEHD
Code produit 10562323
Change view
Click to view available options
Hauteur (métrique):
1040 mm
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Hauteur (métrique) unitSize
10562323 1040 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10562323 Fournisseur Metro™ Code fournisseur BC20302DBU
Cet article est supprimé, vous trouverez le remplacement et les alternatives dans les onglets respectifs ci-dessous s'ils ont été identifiés
Voir les produits de remplacement
Spécification
Dimensions (L x l) 550 x 830 mm
Type de produit Chariot
Couleur Bleu
Profondeur (métrique) 550mm
Hauteur (métrique) 1040 mm
Matériau PEHD
Nbre d’étagères 2