Learn More
Vitlab™ Seaux en PEBD
Code produit 10027850
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 L
Diamètre (métrique) externe:
250 mm
290 mm
Hauteur (métrique):
240 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) Conditionnement
10027850 5 L 250 mm 240 mm 1 pièce
10780592 - 290 mm 300 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10027850 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 96093
En stock
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. VITLab™ Les seaux en PEHD sont idéaux pour stocker et transporter de grands volumes de liquide.
  • Blanc
  • Sans bec verseur
  • Diplômes de première année
  • Poignée stable avec renfort au milieu pour un transport confortable
  • Couvercles commandés séparément
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Godet
Capacité (métrique) 5 L
Graduations Oui
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 250 mm
Dimensions 240 Hmm
Hauteur (métrique) 240 mm
Quantité 1 de chaque