Learn More
Vitlab™ Seaux en PEBD
Code produit 10780592
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) externe:
250 mm
290 mm
Hauteur (métrique):
240 mm
300 mm
Conditionnement:
1 pièce
Capacité (métrique):
5 L
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) externe Hauteur (métrique) unitSize Capacité (métrique)
10780592 290 mm 300 mm 1 pièce -
10027850 250 mm 240 mm 1 pièce 5 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10780592 Fournisseur Vitlab™ Code fournisseur 96393
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. VITLab™ Les seaux en PEHD sont idéaux pour stocker et transporter de grands volumes de liquide.
  • Blanc
  • Sans bec verseur
  • Diplômes de première année
  • Poignée stable avec renfort au milieu pour un transport confortable
  • Couvercles commandés séparément
Spécification
Type de produit Godet
Graduations Oui
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) externe 290 mm
Dimensions 300 Hmm
Hauteur (métrique) 300 mm
Quantité 1 de chaque