Learn More
Kartell™ Cuve avec robinet
Code produit 10079922
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
20 l
Conditionnement:
4 pièces
5 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10079922 10 l 5 pièces
10640204 20 l 4 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 10079922 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0177000
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
En stock
Conçu pour rationaliser l’organisation des laboratoires et des petites lignes de production. Kartell™ La cuve avec robinet offre l’opportunité d’optimiser la disponibilité de l’eau, des solutions aqueuses et des solvants dans un espace réduit.
  • Fabriqué en PE haute densité de qualité alimentaire
  • Comprend une poignée confortable pour le déplacement
  • Le robinet est placé dans une position permettant au réservoir de rester en place, afin de faciliter l’utilisation de ces bacs pour l’emballage et le transport de liquides
  • Adapté aux denrées alimentaires
Spécification
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 10 l
Longueur (métrique) 380 mm
Largeur (métrique) 300 mm
Hauteur (métrique) 160 mm
Nb par paquet 5