Learn More
Cole-Parmer™ PEHD, Bonbonne
Code produit 11760089 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
20 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11760089 20 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11760089 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0603182
 Article restreint
Expédition estimée: 28-08-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
S’utilise avec : Pour l’expédition, l’entreposage de liquides et la distribution d’étagères ; Matériau de fermeture : PEBD
Spécification
Capacité (métrique) 20 l
Certifications/Conformité UN et FDA
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon 70 mm
Type de bouchon Bouchon à vis
Profondeur (métrique) 254 mm
À utiliser avec (application) Pour l’expédition, le stockage de liquides et la distribution sur étagère
Matériau PE-HD
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Bonbonne
Largeur (métrique) 355,6 mm