Learn More
Kautex™ PEHD, Bonbonne
Code produit 15921451
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité : 10 L
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit
15921451 Capacité : 10 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15921451 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000084133
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    351.00€
    312.71€ / 6 pièces
    Économisez 38.29€
    10% de réduction
Expédition estimée: 09-12-2026
Capacité métrique : 10 l
  • Couleur naturelle
  • Marquages de graduation imprimés en bleu
  • Bouchon à visser
  • Disponible avec robinet d'arrêt muni d'un bouchon anti-poussière jaune (le bouchon anti-poussière ne ferme pas hermétiquement la bonbonne).
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specifications
Capacité (métrique) 10 L
Diamètre (métrique) intérieur de col 50 mm
Diamètre (métrique) externe 206 mm
Matériau PE-HD
Nbre par carton 6/Cs.
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Bonbonne