Learn More
Kautex™ Bonbonne de 25 L, PEHD
Code produit 10463861
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
25 L
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
10463861 25 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 10463861 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000084138
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    122.00€
    105.30€ / 1 pièces
    Économisez 16.70€
    13% de réduction
Expédition estimée: 04-12-2026
À utiliser avec : stockage, remplissage, transport
  • Couleur naturelle
  • Marquages de graduation imprimés en bleu
  • Bouchon à visser
  • Livré avec un bouchon anti-poussière jaune (le bouchon anti-poussière ne ferme pas hermétiquement la bonbonne).
  • Les raccords du robinet d’arrêt sont disponibles en tant qu’accessoires
  • Les applications incluent le stockage, le transfert et le transport
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 6,6 gal
Capacité (métrique) 25 L
Diamètre (métrique) intérieur de col 50 mm
Diamètre (métrique) externe 278 mm
À utiliser avec (application) stockage, remplissage, transport
Comprend Bouchon
Matériau PE-HD
Nbre par carton 5/Cs.
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Bonbonne