Learn More
Cole-Parmer™ PEHD, Jerrican
Code produit 11890100 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
10 l
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11890100 10 l 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11890100 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0603180
Expédition estimée: 06-01-2027
Matériau du bouchon : PEBD
Spécification
Capacité (impériale) 2,6 gal.
Capacité (métrique) 10 l
Matériau du bouchon PEBD
Taille du bouchon 63 mm
Type de bouchon Capuchon / bouchon
Dimensions (L x l x H) 228,6 x 177,8 x 177,8mm
Longueur (métrique) 228,6 mm
Matériau PE-HD
Nb par paquet 1 de chaque
Type de produit Jerrican
Forme Carré
Largeur (métrique) 177,8 mm