Learn More
Cole-Parmer™ Protection en PEHD Poly-Net™
Code produit 11716028 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Diamètre (métrique) interne:
102 à 152 mm
152 à 203 mm
16 à 25 mm
25 à 51 mm
32 à 41 mm
51 à 102 mm
64 à 76 mm
Description:
Filet poly à mailles serrées
Heavy-Gauge Poly-Net épais
Couleur:
Bleu
Jaune
Marron
Rouge
Vert
Conditionnement:
1 pièce
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) interne Description Couleur Conditionnement
11716028 51 à 102 mm Filet poly à mailles serrées Rouge 1 pièce
11706028 25 à 51 mm Filet poly à mailles serrées Jaune 1 pièce
11786038 152 à 203 mm Filet poly à mailles serrées Marron 1 pièce
11726028 102 à 152 mm Filet poly à mailles serrées Vert 1 pièce
11796018 16 à 25 mm Filet poly à mailles serrées Bleu 1 pièce
11706048 64 à 76 mm Heavy-Gauge Poly-Net épais Vert 1 pièce
11796038 32 à 41 mm Heavy-Gauge Poly-Net épais Jaune -
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 11716028 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 0940530
Expédition estimée: 04-01-2027
Prolongez la durée de votre verrerie grâce au filet de protection en PEHD. Le filet de protection en PEHD Poly-Net™ s’ajuste parfaitement sur la verrerie de laboratoire pour réduire le risque de casse et protéger les utilisateurs contre les éclats d
Prolongez la durée de votre verrerie grâce au filet de protection en PEHD.Le filet de protection en PEHD Poly-NetTM s’ajuste parfaitement sur la verrerie de laboratoire pour réduire le risque de casse et protéger les utilisateurs contre les éclats de verr
Utilisez des diamètres de 1/4 in. à 5/8 in. po pour les instruments plus petits (thermomètres, pipettes, électrodes, tubes, seringues et flacons de petite taille). Utilisez des diamètres de 1 in. po à 10 in. po pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs et colonnes. Le Poly-Net épais est plus rigide que le Poly-Net à maille étroite ; à utiliser lorsqu’une protection supplémentaire est nécessaire.
  • Filet en PEHD résistant et robuste
  • Disponibles en rouleaux de dix
  • Différents diamètres pour s’adapter à la plupart des récipients
  • Se découpe facilement à la longueur souhaitée
  • Température maximale de 51°C (125°F)
Spécification
Type FIlet de protection
Couleur Rouge
Diamètre (métrique) interne 51 à 102 mm
Température (métrique) Max 80°C
À utiliser avec (application) Protection supplémentaire
Modèle Rouge 0291
Quantité d’emballage 1/boîte
Description Filet poly à mailles serrées
À utiliser avec Pour les bouteilles, flacons, béchers, entonnoirs, dessiccateurs et colonnes
Longueur totale (métrique) 50 m
Matériau HDPE