Learn More
Fisherbrand™ Manchon jetable en PEHD
Code produit 17283044 Tous les produits Fisherbrand Traceable Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Conditionnement:
100/sachet, 20 sachets/carton
Conditionnement:
2000 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Conditionnement Conditionnement
17283044 100/sachet, 20 sachets/carton 2000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 17283044
Faites le plein en profitant de remises allant jusqu’à 60 %
Utilisez le code promo 28009
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Sur-manche jetable en polyéthylène haute densité. Offre une protection contre les éclaboussures dans les environnements industriels, de fabrication et de soins de santé.
  • Tissu en PEHD
  • Épaisseur : 18 μm
  • Poids : 3 g/pièces
  • Bleu
  • EPI catégorie I
  • Non stérile
  • Coude et poignet élastique
Spécification
Dimensions Universel
Structure Coude et poignet élastique
Type de produit Poche à usage général
Matériau Polyéthylène
Couleur Bleu
Stérilité Non stérile
Jetable Usage unique
Type de bouchon Extrémités Éligibles
Type de couture Sans soudure
Type de manchette Élastiquées
Épaisseur 18 μm
À utiliser avec (application) Protection contre les éclaboussures dans les environnements industriels, de fabrication et de soins de santé
Certifications/Conformité PPE Category I
Dimensions (L x l) 40 cm x 22 cm ± 2
Longueur (métrique) 40 cm
Largeur (impériale) 8,66 in
Largeur (métrique) 22 cm
Poids (métrique) 3 g
Conditionnement 100/sachet, 20 sachets/carton