Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneur de poudre jetable en PEHD SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 15200749 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
Conditionnement:
20 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
15200749 100 mL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 15200749 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8240H1000S
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    399.00€
    355.13€ / 20 pièces
    Économisez 43.87€
    10% de réduction
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 22-01-2027
Peut être utilisé directement à partir du sachet. L’échantillonneur de poudre SteriWare™ est idéal pour prélever des échantillons de gros volumes à partir de poudres ou de granulés.
Principales caractéristiques :
  • Assemblés et conditionnés dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué en PEHD conforme aux normes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB / EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible pré-stérilisé (SAL 10 -6 )
  • Convient pour une utilisation dans ATEX zones
Fonctionnement :
  • Poussez l’échantillonneur dans le produit. Assurez-vous que l’échantillonneur est en position fermée.
  • Tournez la poignée pour ouvrir la fente.
  • Après avoir laissé l’échantillonneur pendant quelques secondes pour permettre l’entrée de la poudre, tournez la poignée pour fermer l’échantillonneur.
  • Retirez l’échantillonneur du produit.
  • Déposez l’échantillon dans un récipient approprié.
Pourquoi utiliser un SteriWare™ Échantillon jetable ?
  • Aucune contamination croisée - Tout SteriWare™ Les appareils peuvent être utilisés directement depuis leur sortie du sac.
  • Pas de nettoyage  - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser un SteriWare™ produit immédiatement. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
  • Haute qualité - Notre SteriWare™ Les produits sont fabriqués/moulés/emballés dans une salle blanche de classe 100 000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
  • Documentation complète  - Nous pouvons fournir une documentation complète et spécifique à chaque lot pour tous les SteriWare™ produits. Cela comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et boîte.
  • Rentable  - Suppression du besoin de validation du nettoyage grâce au passage à un SteriWare™ Cet appareil permet d'économiser du temps et de l'argent.
  • Disponible stérile  - La plupart SteriWare™ Les produits sont disponibles pré-stérilisés par Gamma ou Electron Beam à SAL10 -6 . Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Type de produit Échantillonneur de poudre
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 100 mL
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité Conforme à la norme FDA CFR 177.1520, aux réglementations européennes 10/2011, aux réglementations européennes 10/2011
À utiliser avec (application) Pour prélever un échantillon de grand volume à partir d’un seul point connu
Longueur (métrique) 987 mm