Learn More
SCAT™ Jerrycan de sécurité en PEHD-EC avec bouchon
Code produit 15745943 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Boîte
Bouchon à vis de rechange
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
15745943 Boîte 1 pièce
17858743 Bouchon à vis de rechange 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 15745943 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 108421
Économisez jusqu’à 60% sur la microbiologie
Utilisez le code promo 28004
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 14-12-2026
Bidons de sécurité à conduction électrique fabriqués en matériau PEHD-EC de haute qualité. En raison de leur capacité de mise à la terre, les étincelles causées par les décharges électriques peuvent être évitées lors de l’élimination de liquides de labora
  • En PEHD très robuste et à conduction électronique extrêmement résistant à tous les solvants couramment utilisés dans les laboratoires
  • Capacités de remplissage allant de 10 L pour les systèmes HPLC jusqu'à des fûts massifs de 60 L pour la collecte de grandes quantités de contenants (par exemple, professionnels). SymLine™ Systèmes d'élimination des déchets)
  • Le filetage de type S50 est couramment utilisé en laboratoire et est compatible avec SCAT™ Les bouchons de sécurité pour déchets sont conçus pour l'élimination sécuritaire des substances dangereuses volatiles.
  • Caractéristiques de sécurité spéciales comme les flotteurs ou les bandes de visibilité intégrées assurent la surveillance permanente du niveau de remplissage
  • Les modèles pratiques comme les boîtes peu encombrantes permettent un stockage sécurisé des déchets liquides, même dans de petites zones ou dans des armoires à produits dangereux
  • Idéalement adapté pour être combiné avec SCAT™ Bouchons de sécurité pour déchets ou les SymLine™ Systèmes d'élimination
Spécification
À utiliser avec (application) Collecte des déchets liquides inflammables
À utiliser avec (équipement) Entonnoir de sécurité
Type Boîte
Matériau HDPE
Comprend Boîte avec bande de visualisation
Couleur Noir
Diamètre du filetage S50
Dimensions (L x l x H) 200 x 320 x 240 mm
Certifications/Conformité Approbation UN-X
Capacité (métrique) 10 L
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 2.6 gal.