Learn More
SCAT™ Jerrycan de sécurité en PEHD-EC avec bouchon
Code produit 17858743 Tous les produits SCAT Europe Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Type:
Boîte
Bouchon à vis de rechange
Conditionnement:
1 pièce
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Type Conditionnement
17858743 Bouchon à vis de rechange 1 pièce
15745943 Boîte 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 17858743 Fournisseur SCAT™ Code fournisseur 108421D
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    4.35€
    3.96€ / 1 pièces
    Économisez 0.39€
    8% de réduction
Expédition estimée: 23-11-2026
Bidons de sécurité à conduction électrique fabriqués en matériau PEHD-EC de haute qualité. En raison de leur capacité de mise à la terre, les étincelles causées par les décharges électriques peuvent être évitées lors de l’élimination de liquides de labora
  • En PEHD très robuste et à conduction électronique extrêmement résistant à tous les solvants couramment utilisés dans les laboratoires
  • Capacités de remplissage allant de 10 L pour les systèmes HPLC jusqu'à des fûts massifs de 60 L pour la collecte de grandes quantités de contenants (par exemple, professionnels). SymLine™ Systèmes d'élimination des déchets)
  • Le filetage de type S50 est couramment utilisé en laboratoire et est compatible avec SCAT™ Les bouchons de sécurité pour déchets sont conçus pour l'élimination sécuritaire des substances dangereuses volatiles.
  • Caractéristiques de sécurité spéciales comme les flotteurs ou les bandes de visibilité intégrées assurent la surveillance permanente du niveau de remplissage
  • Les modèles pratiques comme les boîtes peu encombrantes permettent un stockage sécurisé des déchets liquides, même dans de petites zones ou dans des armoires à produits dangereux
  • Idéalement adapté pour être combiné avec SCAT™ Bouchons de sécurité pour déchets ou les SymLine™ Systèmes d'élimination
Spécification
À utiliser avec (application) Collecte des déchets liquides inflammables
À utiliser avec (équipement) Jerrycan SCAT 108421
Type Bouchon à vis de rechange
Matériau HDPE
Comprend Bouchon pour jerrycan SCAT™ 108421
Couleur Noir
Diamètre du filetage S50