Description
- En PEHD électroconducteur pour prévenir les sources d’inflammation.
- Capable de dévier une charge (résistance de surface) < 10 9 ohms) et peut être mis à la terre
- Peut être utilisée avec des liquides inflammables.
- PEHD, capable de détourner une charge
- Avec poignée de transport et bouchon à vis
- Avec certification de l’ONU pour le transport
- Empilables
Spécification
Spécification
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 2,6 gal. |
| Capacité (métrique) | 10 L |
| Certifications/Conformité | Approbation UN pour le transport |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Couleur | Noir |
| Dimensions (L x l x H) | 300 x 200 x 258 mm |
| Dimensions (L x l) | 300 x 200 mm |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 258 mm |
| Comprend | Poignée de transport, bouchon à vis |
| Afficher plus |