Learn More
Karl Hecht™ Entonnoirs en HDPE
Description
- De couleur blanche
- Destiné à un usage général en laboratoire
- PE durable
- Disponibles en différents diamètres et longueurs de tige
Spécification
Spécification
| Diamètre (métrique) supérieur | 20 cm |
| Matériau | PE-HD |
| Couleur | Blanc |
| Longueur (métrique) du tube | 85 mm |
| Type de produit | Entonnoir |