Learn More
Kartell™ Entonnoirs à usage général en PEHD
Code produit 15845587
Change view
Click to view available options
Diamètre (métrique) supérieur:
80 mm
110 mm
130 mm
Diamètre (métrique) de la tige:
14.7 mm
20 mm
13 mm
Longueur (métrique) du tube:
27 mm
38 mm
43 mm
Capacité (métrique):
100 ml
300 ml
450 ml
Conditionnement:
10 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Diamètre (métrique) supérieur Diamètre (métrique) de la tige Longueur (métrique) du tube Capacité (métrique) unitSize
15845587 80 mm 13 mm 27 mm 100 ml 10 pièces
15783179 110 mm 14.7 mm 38 mm 300 ml 10 pièces
15793179 130 mm 20 mm 43 mm 450 ml 10 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15845587 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0417100
Il en reste null
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PEHD pour une excellente robustesse et une résistance chimique optimale. Les entonnoirs polyvalents en PEHD Kartell™ assurent la sécurité et la précision lors du remplissage des flacons en laboratoire.
Fabriqués en PEHD pour une excellente robustesse et une résistance chimique optimale.Les entonnoirs polyvalents en PEHD Kartell™ assurent la sécurité et la précision lors du remplissage des flacons en laboratoire.
  • Conviennent à une vaste gamme de liquides
  • Le support sur le rebord réduit le débordement potentiel
  • La nervure extérieure élimine la contre-pression 
  • Œillet de suspension pour le stockage
Spécification
Diamètre (métrique) supérieur 80 mm
Capacité (métrique) 100 ml
Diamètre (métrique) de la tige 13 mm
Matériau PE-HD
À utiliser avec (application) Convient à une vaste gamme de liquides
Longueur (métrique) du tube 27 mm