Learn More
Huenersdorf™ Seau industriel en PEHD
Code produit 11863652
Modifier l'affichage
Click to view available options
Couleur:
Naturel
Description:
Carré
Rond
Conditionnement:
1 pièce
Capacité (métrique):
10,5 L
14 L
17 L
6 product options available for selection
Product selection table with 6 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Couleur Description Conditionnement Capacité (métrique)
11863652 Naturel Carré 1 pièce -
11796715 Naturel Rond 1 pièce 17 L
11816124 Naturel Rond 1 pièce 10,5 L
10509872 - Rond 1 pièce -
10387964 - - 1 pièce 17 L
10757535 - - 1 pièce 14 L
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 6 options available.
6 options
Code produit 11863652 Fournisseur Huenersdorf™ Code fournisseur 943100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    56.86€
    12.76€ / 1 pièces
    Économisez 44.10€
    77% de réduction
 Article restreint
En stock
Ajouter au panier
Edge
Ajouter au panier
Utilisez le Huenersdorf™ Seau industriel en PEHD pour tous vos besoins de laboratoire. Il est homologué pour le contact alimentaire et dispose d’un bec verseur pour une manipulation en toute sécurité.
  • Rond avec bec verseur
  • Naturel
  • Polyéthylène résistant aux acides (PEHD)
  • Échelle en relief et poignée en plastique Seau industriel avec bec verseur pour une manipulation en toute sécurité
Spécification
Type de produit Panier industriel
Matériau HDPE
Couleur Naturel
Description Carré
Dimensions 292 x 292 x 292 mm
Hauteur (métrique) 292 mm
Comprend sans bec verseur
Longueur (métrique) 292 mm