Learn More
Kautex™ Opti-Rib™ Bidon en PEHD avec bouchon intégré
Description
- Convient aux Europaletts
- Empilables
- Écologique
- Bouchon à fixation automatique
- Couleur naturelle
- Col DIN 45
- Fermeture automatique possible
- Respectueux de l’environnement : Vidange sans résidus, véritable élimination (100 % PEHD)
- Utilisations : Stockage, emballage, transport
Spécification
Spécification
| Capacité (impériale) | 1,5 gal |
| Capacité (métrique) | 6 l |
| Type de bouchon | Bouchon à vis |
| Couleur | Naturel |
| Diamètre (impériale) intérieur de col | 1,4 in |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 34,5 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 192 x 145 x 294 mm |
| Matériau | PE-HD |
| Type de produit | Jerrican |
| Poids (métrique) | 0.265 kg |