Learn More
Kautex™ PEHD, jerrican industriel série 353
Code produit 17848187
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 l
Poids (métrique):
1,250 kg
Conditionnement:
6 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Poids (métrique) Conditionnement
17848187 30 l 1,250 kg 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Code produit 17848187 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000095981
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    236.00€
    229.63€ / 6 pièces
    Économisez 6.37€
    2% de réduction
En stock
Vous ne pouvez commander que dans la limite du stock disponible. Lorsqu'un article alternatif a \u00E9t\u00E9 identifi\u00E9, il est indiqu\u00E9 ci-dessous
Couleur : naturel
  • Une gamme complète d’accessoires de fermeture facilite l’utilisation polyvalente
  • Disponibles en couleur bleue ou naturelle
  • Approbation UN pour : Jerricans de 2,5 à 5 L et de 10 à 30 L
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (impériale) 7,9 gal.
Capacité (métrique) 30 l
Type de bouchon Screw Cap
Couleur Naturel
Diamètre (impériale) intérieur de col 1.9 in.
Diamètre (métrique) intérieur de col 48,5 mm
Dimensions (L x l x H) 320 x 284 x 430 mm
Matériau HDPE
Type de produit Jerrican
Poids (métrique) 1,250 kg