Learn More
Kartell™ Cuve industrielle en PEHD
Code produit 15706978
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
5 L
10 l
Taille du bouchon:
GL 45
GL51
GL 51
Conditionnement:
24 pièces
40 pièces
48 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
15706978 5 L GL51 40 pièces
10089922 10 l GL 51 24 pièces
10335443 2 l GL 45 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15706978 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0178100
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    293.00€
    278.34€ / 40 pièces
    Économisez 14.66€
    5% de réduction
Expédition estimée: 27-10-2026
La cuve industrielle en PEHD Kartell™ est utile dans les pratiques de laboratoire quotidiennes ; elle comprend une poignée confortable avec un bouchon étanche sécurisé, conformément aux recommandations DIN.
  • Conception d’emballage industriel normalisée
  • Utile dans les pratiques de laboratoire quotidiennes
  • Fabriqué en PE haute densité de qualité alimentaire
  • Comprend une poignée confortable
  • Comprend un bouchon étanche sécurisé selon les recommandations DIN
  • Il est conforme à la réglementation des Nations unies sur le transport de liquides dangereux et toxiques et convient au transport routier (ADR-RID), maritime (IMO-IMDG) et aérien (IATA-ICAO)
Spécification
Taille du bouchon GL51
Bouchon Bouchon d’étanchéité
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 5 L
Nb par paquet 30