Learn More
Kartell™ Cuve industrielle en PEHD
Code produit 31945339
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2 l
5 L
10 l
Taille du bouchon:
GL 45
GL51
GL 51
Conditionnement:
24 pièces
25 pièces
40 pièces
48 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Taille du bouchon Conditionnement
31945339 10 l GL 51 25 pièces
15706978 5 L GL51 40 pièces
10089922 10 l GL 51 24 pièces
10335443 2 l GL 45 48 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 31945339 Fournisseur Kartell™ Code fournisseur 0178200
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    302.93€
    258.57€ / 25 pièces
    Économisez 44.36€
    14% de réduction
 Article restreint
Expédition estimée: 11-12-2026
La cuve industrielle en PEHD Kartell™ est utile dans les pratiques de laboratoire quotidiennes ; elle comprend une poignée confortable avec un bouchon étanche sécurisé, conformément aux recommandations DIN.
  • Conception d’emballage industriel normalisée
  • Utile dans les pratiques de laboratoire quotidiennes
  • Fabriqué en PE haute densité de qualité alimentaire
  • Comprend une poignée confortable
  • Comprend un bouchon étanche sécurisé selon les recommandations DIN
  • Il est conforme à la réglementation des Nations unies sur le transport de liquides dangereux et toxiques et convient au transport routier (ADR-RID), maritime (IMO-IMDG) et aérien (IATA-ICAO)
Spécification
Taille du bouchon GL 51
Bouchon Bouchon d’étanchéité
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 10 l
Longueur (métrique) 320 mm
Largeur (métrique) 225 mm
Hauteur (métrique) 195 mm
Nb par paquet 24