Learn More
Thermo Scientific™ Bidons en PEHD avec bouchon à vis en PP revêtu de mousse en PEBD blanc
GREENER_CHOICE
Code produit 15222210
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000 ml
4000 ml
Niveau:
Certifiés
Non traitées
Conditionnement:
1 pièce
6 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Niveau unitSize
15222210 2000 ml Certifiés 1 pièce
15232210 4000 ml Non traitées 1 pièce
15931621 4000 ml Certifiés 6 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 15222210 Fournisseur Thermo Scientific™ Code fournisseur 3152000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.03€
    10.28€ / 1 pièces
    Économisez 0.75€
    6% de réduction
Afficher toutes les promotions
En stock
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Versez plus facilement de grands volumes d’échantillons grâce à ces bidons en PEHD égalant ou dépassant les normes EPA basées sur les performances des métaux, du cyanure et du fluorure.
Versez plus facilement des échantillons de volume plus élevé grâce aux bidons en PEHD Thermo Scientific™ avec bouchon à vis en polypropylène à revêtement mousse en PEBD blanc. Les bidons égalent ou dépassent les normes EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure. Grâce à un col étroit, ces bidons facilitent le versement d’échantillons de volume plus élevé. La poignée robuste facilite également le transport. Recommandés pour le prélèvement d’échantillons d’eau pour rechercher les analytes inorganiques à l’état de traces.
  • Récipient en PEHD avec bouchon en polypropylène dont le fond est doublé de PEBD
  • Bouchons assemblés sur les récipients
  • Col étroit pour un versement de précision
  • Recommandés pour la collecte d’échantillons d’eau et d’autres liquides à faible viscosité
  • Poignée solide pour faciliter le transport et le versement
  • Récipient non traité livré assemblé et prêt pour votre propre procédure de nettoyage
Les récipients certifiés  présentent les caractéristiques suivantes :
  • Certifiés égaler ou dépasser les normes de l’EPA en matière de spécifications de performance pour les métaux, le cyanure et le fluorure
  • Certificat d’analyse inclus dans la boîte et code-barres avec numéro de lot pour la traçabilité
  • Chaque récipient porte un code-barres individuel avec un numéro de lot et un numéro de récipient unique
  • Étiquettes d’analyse incluses et non fixées à usage optionnel
  • Carton scellé avec bande de sécurité offrant ainsi une garantie d’inviolabilité
Incluent :
  • Bouchons à vis en polypropylène
  • Les récipients certifiés comprennent également un codage par code-barres, des étiquettes d’analyse, un certificat d’authenticité, un carton scellé de sécurité
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité 0.5 gal, 2000 ml
Capacité (métrique) 2000 ml
Capacité (impériale) 0.5 gal
Paramètres de certification Qualité de l’eau et des métaux, cyanure, fluorure
Couleur Naturel
Description Bidon en PEHD
Diamètre (impériale) 5,51 in
Matériau HDPE
Nbre par carton 6
Conditionnement 6/boîte
Bouchon de rechange 067-3800WBP
Stérilité Non stérile
Transparence Translucide
Certifiés Métaux et qualité de l’eau, CN, F
Couleur de bouchon Blanc
Niveau Certifiés
Volume (impériale) jusqu’au rebord 200 ml (66 oz)
Volume (métrique) jusqu’au rebord 1951 ml
Certifications/Conformité Les récipients certifiés répondent ou dépassent les normes de performances EPA pour les métaux, le cyanure et le fluorure ; fabriqués selon un système de gestion de la qualité certifié ISO.
Forme Rond
Hauteur (métrique) 287 mm
Hauteur (impériale) 11,29 in
Joint de fermeture Mousse / PEBD
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400 mm
Diamètre (métrique) 140 mm