Learn More
Qorpak Pichets carrés en polyéthylène haute densité
Code produit 11860060 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
2000mL
Conditionnement:
50 pièces
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11860060 2000mL 50 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11860060 Fournisseur Qorpak Code fournisseur 0608900
Expédition estimée: 25-01-2027
Ces bidons carrés en PEHD sont proposés à un prix indiqué pour un usage unique.
  • Le bouchon étroit et étanche en polypropylène (PP) empêche les déversements.
  • La poignée intégrée facilite le versement.
Spécification
Capacité (métrique) 2000mL
Couleur Translucide
Diamètre (impériale) 3 in
Matériau Polyéthylène, PEHD
Quantité 50 Pk.
Largeur (métrique) 9.95 cm
Couleur de bouchon Blanc
Closure Included Oui
Bouche Étroit
Hauteur (métrique) 22.96 cm
Largeur (impériale) 3,92 in
Hauteur (impériale) 9,04 in
Matériau du bouchon Polypropylène
Taille du bouchon 38-400
Diamètre (métrique) 7.6 cm
Type de bouchon Couvercle
Autoclavable Non autoclavable
Forme Bidon rond
Jetable Usage unique
Type de produit Bidon