Learn More
Sampling Systems™ Échantillonneurs Power Lance en PEHD jetables SteriWare™
BIOPHARMA
Code produit 11945846 Tous les produits Sampling Systems Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 mL
170 mL
Conditionnement:
20 pièces
2 product options available for selection
Product selection table with 2 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
11945846 100 mL 20 pièces
11965846 170 mL 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 2 options available.
2 options
Code produit 11945846 Fournisseur Sampling Systems™ Code fournisseur 8063H500S
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Idéal pour prélever un échantillon à section transversale à travers une poudre en vrac. L’échantillonneur Powder Lance jetable Sampling Systems™ SteriWare™ est rapide et facile à utiliser.
Principales caractéristiques :
  • Assemblés et conditionnés dans une salle blanche de classe 100 000
  • Emballage individuel
  • Fabriqué en PEHD conforme aux normes FDA, CE 1935/2004 et UE 10/2011
  • Sans ESB / EST
  • Traçabilité complète des lots
  • Disponible pré-stérilisé (SAL 10 -6 )
  • Convient pour une utilisation dans ATEX zones
  • Disponible en 3 longueurs différentes
Fonctionnement :
  • Poussez l’échantillonneur dans le produit, faites pivoter l’échantillonneur, puis retirez-le.
  • Déposez l’échantillon dans un récipient approprié.
  • Placez l’échantillonneur usagé dans son sachet en plastique d’origine et jetez-le.
Pourquoi utiliser un SteriWare™ Échantillon jetable ?
  • Aucune contamination croisée - Tout SteriWare™ Les appareils peuvent être utilisés directement depuis leur sortie du sac.
  • Pas de nettoyage  - Contrairement à un échantillonneur réutilisable, vous pouvez utiliser un SteriWare™ produit immédiatement. Ceci élimine la nécessité d’une validation de nettoyage coûteuse.
  • Haute qualité - Notre SteriWare™ Les produits sont fabriqués/moulés/emballés dans une salle blanche de classe 100 000 en Angleterre. Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique et au certificat de conformité des produits.
  • Documentation complète  - Nous pouvons fournir une documentation complète et spécifique à chaque lot pour tous les SteriWare™ produits. Cela comprend les certificats de conformité et les certificats d’irradiation (le cas échéant). Le numéro de lot est clairement imprimé sur chaque sachet et boîte.
  • Rentable  - Suppression du besoin de validation du nettoyage grâce au passage à un SteriWare™ Cet appareil permet d'économiser du temps et de l'argent.
  • Disponible stérile  - La plupart SteriWare™ Les produits sont disponibles pré-stérilisés par Gamma ou Electron Beam à SAL10 -6 . Pour plus d’informations, reportez-vous à la fiche technique.
Spécification
Type de produit Lance à poudre
Matériau HDPE
Capacité (métrique) 100 mL
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
Certifications/Conformité La qualité approuvée par la FDA est conforme à la norme CFR 177.1520
À utiliser avec (application) Pour les poudres cohésives et à écoulement libre
Longueur (métrique) 620 mm