Learn More
SCAT Entonnoirs de sécurité en PEHD avec couvercle à charnière
Tous les produits SCAT Europe ProduitsDescription
L’entonnoir de sécurité SCAT avec couvercle à charnière est conçu pour économiser de l’espace et est facile à utiliser.Grâce au couvercle à charnière, même de petites quantités et des déchets liquides visqueux peuvent être facilement déchargés.Le couvercle à charnière peut être fermé après utilisation, ce qui évite l’évaporation.Les raccords à vis peuvent être pivotés librement, ce qui facilite le dévissage de l’entonnoir. Tous les entonnoirs sont en PE-HD noir, conducteurs électriquement et équipés d’un câble de mise à la terre pour une mise à la terre sûre de l’entonnoir. Le tamis sert de protection supplémentaire contre les éclaboussures. Il permet également de récupérer vos tiges d’agitation. Filetage :S60/61
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 330 mL |
| Matériau | HDPE |
| Hauteur (métrique) | 240 mm |
| Couleur | Rouge |
| Description | Taille du filetage : S 60/61 |
| Comprend | Avec couvercle à charnière |
| Quantité | 1 de chaque |
| Type de produit | Entonnoir de sécurité |