Learn More
WHEATON™ Flacons à scintillation en PEHD
Code produit 11758869 Tous les produits DWK Life Sciences Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau (doublure):
Feuille de métal
Mousse de polyéthylène
Sans doublure
Quantité:
1000 paquet
Lot de 500
Conditionnement:
1000 pièces
500 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau (doublure) Quantité Conditionnement
11758869 Mousse de polyéthylène 1000 paquet 1000 pièces
11754179 Sans doublure 1000 paquet 1000 pièces
10523804 Sans doublure Lot de 500 500 pièces
11748839 Feuille de métal 1000 paquet 1000 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 11758869 Fournisseur WHEATON™ Code fournisseur 986720
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    436.00€
    364.15€ / 1000 pièces
    Économisez 71.85€
    16% de réduction
Expédition estimée: 25-02-2027
WHEATON™ HDPE Liquid Scintillation Vial is designed for reliable liquid scintillation counting. Made from high-density polyethylene with lightweight walls for increased counting efficiency, manufactured to precise tolerances, and available with a choice of cap liner materials.
  • Made from high-density polyethylene (HDPE) with lightweight walls for increased counting efficiency
  • Manufactured to precise tolerances to avoid jamming in automated equipment
  • 20 mL capacity with 22-400 cap size; dimensions 27 x 61 mm
  • Available with a choice of cap liner materials including linerless, foamed polyethylene, and metal foil options
  • Cases of 1000 vials are packed in a single plastic bag with caps supplied separately
  • Suitable for buffers, reagents, and liquid, solid, and semi-solid content
Spécification
Matériau (doublure) Mousse de polyéthylène
Couleur Natural
Diamètre (métrique) externe 27 mm
Matériau PE-HD
Stérilité Non-sterile
Volume (métrique) 20 ml
Matériau du bouchon Polypropylène
Type de bouchon Bouchon à vis
Quantité 1000 paquet
Taille du bouchon 22-400
Autoclavable Not Autoclavable
Hauteur (métrique) 61 mm
Type de produit Flacon à scintillation