Learn More
Kautex™ PEHD, fermeture à vis avec pompe doseuse (blanc)
Description
- Fermeture à vis blanche
- PE-HD
- Avec pompe distributrice
Spécification
Spécification
| Couleur | Blanc |
| À utiliser avec (équipement) | À utiliser avec des jerricans de 2/2,5/3/6/8 L |
| Matériau | PE-HD |
| Nb par paquet | 1 de chaque |
| Type de produit | Bouchon à vis |