Learn More
Huenersdorf™ Récipients à échantillons en PEHD
Code produit 11756735
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
2000 ml
Forme:
Carré
Rond
Conditionnement:
20 pièces
25 pièces
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Forme Conditionnement
11756735 2000 ml Carré 20 pièces
11746745 2000 ml Rond 25 pièces
11716735 500 ml Carré 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11756735 Fournisseur Huenersdorf™ Code fournisseur 910500
 Article restreint
Expédition estimée: 18-11-2026
Fixez vos articles en toute sécurité dans les récipients pour échantillons en PEHD Heunersdorf™, fabriqués en polypropylène (PP) autorisé pour contact alimentaire pour une utilisation en assortiment.
  • Résistant aux acides et aux produits chimiques
  • Couvercle à fermeture hermétique
  • Congelable
Spécification
Capacité (métrique) 2000 ml
Couleur de bouchon Naturel
Matériau du bouchon LDPE
Type de bouchon Couvercle à capuchon
Couleur Naturel
Matériau Polyéthylène
Forme Carré
À utiliser avec (application) Homologué pour le contact alimentaire
À utiliser avec (équipement) Congélateur, lave-vaisselle, micro-ondes
Comprend Bouchon
Type de montage Empilable
Type de produit Récipient à échantillons rectangulaire
Quantité 20/boîte
Longueur (métrique) 103 mm
Largeur (métrique) 255 mm
Hauteur (métrique) 94 mm