Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs en PEHD avec vaporisateur à pompe et bouchon de sécurité
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
- Transparent pour une bonne identification du contenu
- Flacon en PEHD, pompe de vaporisation en PP et acier inox
Spécification
Spécification
| Capacité (métrique) | 30 mL |
| Couleur | Blanc |
| Matériau | PEBD, Polypropylène |
| Stérilité | Non stérile |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | Non |
| Bouche | Étroit |
| Chemical Label | Blanc |
| Autoclavable | Non autoclavable |
| Capacité (impériale) | 1,0144 fl oz. |
| Afficher plus |