Learn More
Buerkle™ Flacons pulvérisateurs en PEHD avec vaporisateur à pompe et bouchon de sécurité
Tous les produits Bürkle ProduitsDescription
- Transparent pour une bonne identification du contenu
- Flacon en PEHD, pompe de vaporisation en PP et acier inox
Specifications
Specifications
| Capacité (métrique) | 100 mL |
| Couleur | Transparente |
| Diamètre (impériale) | 1.46 in. |
| Diamètre (métrique) intérieur de col | 14 mm |
| Comprend | Bouchon de sécurité, vaporisateur à pompe, couvercle de protection |
| Hauteur (métrique) avec bouchon | 163 mm |
| Matériau | PEHD, Polypropylene |
| Stérilité | Non-sterile |
| Closure Included | Oui |
| Graduated | No |
| Show More |