Learn More
Cole-Parmer™ Chariot utilitaire à larges rebords
Code produit 12355709
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité de charge (métrique):
181 kg
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité de charge (métrique) Conditionnement
12355709 181 kg 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 12355709 Fournisseur Cole-Parmer™ Code fournisseur 4730018
Promotions de fin d'année sur le matériel
Utilisez le code promo 28000
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 04-01-2027
Utilisez ces chariots utilitaires durables pour une grande variété d’applications de stockage et de transport en laboratoire. Chariot utilitaire à larges rebords Cole-Parmer™ fabriqué à partir de PE haute densité résistant et offrant une excellente résistance chimique à la plupart des substances, y compris la majorité des acides et bases
  • Très durable, fabriqué à partir d’une plateforme en acier émaillé et d’un berceau angulaire avec des étagères en PEHD robustes
  • Chariots à 2 et 3 étagères fabriqués avec Microban™, une protection antimicrobienne qui protège les étagères contre les bactéries, les moisissures et les levures
  • Les étagères lisses et nettoyables par essuyage disposent d’une lèvre profonde de 44,5 mm pour contenir les déversements
  • Les étagères centrales des modèles à 3 et 4 étagères s’ajustent par incréments de 25,4 mm
  • Avec roulettes pivotantes
  • La poignée s’étend 711 mm au-dessus de la plateforme
  • Capacité de 181 kg
Spécification
Type de produit Chariot
Hauteur (métrique) 1041,4 mm
Longueur (métrique) 831,85 mm
Capacité de charge (métrique) 181 kg
Nbre de roulettes 1