Learn More
Akro-Mils Conteneur de rangement à parois grillagées, PEHD, empilable
Code produit 11750199 Tous les produits Cole-Parmer Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
24 x 16 x 12 in
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Dimensions (L x l x H) unitSize
11750199 24 x 16 x 12 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11750199 Fournisseur Akro-Mils Code fournisseur 4753010
Réapprovisionnez votre laboratoire
Utilisez le code promo 28007
Afficher toutes les promotions
Expédition estimée: 10-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Le conteneur de stockage empilable en PEHD à parois grillagées est doté de poignées facilitant le levage.
  • Les conteneurs en PEHD, durables et résistants à la corrosion, sont dotés de côtés et d'un fond en maille pour faciliter la visualisation, le rinçage et le séchage.
  • Les côtés droits permettent un empilage stable : les quatre tailles s’empilent ensemble.
Spécification
Type Réservoir de stockage
Matériau HDPE
Forme Rectangulaires
Capacité (impériale) 45 lb
Capacité (métrique) 20 kg
Modèle Empilables
Quantité 1 de chaque
Dimensions (L x l x H) 24 x 16 x 12 in
Longueur (impériale) 24 po
Longueur (métrique) 61 cm
Largeur (impériale) 16 in
Largeur (métrique) 40,64 cm
Hauteur (impériale) 12 in
Hauteur (métrique) 30,5 cm
Poids (métrique) 0,8 kg