Learn More
Buerkle™ Récipient de stockage et d’empilage en polypropylène
Code produit 10507912 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Volume (métrique):
11 L
17 L
23 L
23 l
38 L
45 l
64 L
80 l
Dimensions (L x l x H):
400 x 300 x 120 mm
400 x 300 x 180 mm
400 x 300 x 220 mm
600 x 400 x 120 mm
600 x 400 x 180 mm
600 x 400 x 220 mm
600 x 400 x 320 mm
600 x 400 x 420 mm
Conditionnement:
1 pièce
8 product options available for selection
Product selection table with 8 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Volume (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10507912 23 l 600 x 400 x 120 mm 1 pièce
10298700 11 L 400 x 300 x 120 mm 1 pièce
10657921 17 L 400 x 300 x 180 mm 1 pièce
11901471 23 L 400 x 300 x 220 mm 1 pièce
10461231 38 L 600 x 400 x 180 mm 1 pièce
10701212 45 l 600 x 400 x 220 mm 1 pièce
10229180 64 L 600 x 400 x 320 mm 1 pièce
11921471 80 l 600 x 400 x 420 mm 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 8 options available.
8 options
Code produit 10507912 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34140123
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    45.90€
    42.16€ / 1 pièces
    Économisez 3.74€
    8% de réduction
En stock
Récipient de stockage et d’empilage en polypropylène Buerkle™ avec nervures de renforcement externes.
  • Fabriqué en PP durable avec nervures de renforcement externes
  • Résistance aux températures allant de -40°C à 90°C
  • Conformément aux normes Euro
  • Couvercle et rouleaux de transport disponibles en accessoire
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Boîte de stockage
Couleur Gris
Matériau Polypropylène
Certifications/Conformité Conformément aux normes Euro
Dimensions (P x l x H) intérieures 567 x 367 x 114 mm
Dimensions (L x l x H) 600 x 400 x 120 mm
Hauteur (métrique) 120 mm
Hauteur (métrique) intérieure 114 mm
Longueur (métrique) 600 mm
Longueur (métrique) intérieure 567 mm
Volume (métrique) 23 l
Largeur (métrique) 400 mm
Largeur (métrique) intérieure 367 mm