Description
- Fabriqué en PP durable avec nervures de renforcement externes
- Résistance aux températures allant de -40°C à 90°C
- Conformément aux normes Euro
- Couvercle et rouleaux de transport disponibles en accessoire
Specifications
Specifications
| Type de produit | Boîte de stockage |
| Couleur | Gris |
| Matériau | Polypropylène |
| Certifications/Conformité | Conformément aux normes Euro |
| Dimensions (P x l x H) intérieures | 367 x 267 x 176 mm |
| Dimensions (L x l x H) | 400 x 300 x 180 mm |
| Hauteur (métrique) | 180 mm |
| Hauteur (métrique) intérieure | 176 mm |
| Longueur (métrique) | 400 mm |
| Longueur (métrique) intérieure | 367 mm |
| Show More |