Description
- Construction en polyéthylène haute densité
- L’adaptateur de tubulure droit comprend une grande extrémité et une petite extrémité pour s’adapter à de nombreuses tailles.
- Les raccords cannelés assurent un ajustement sécurisé.
Spécification
Spécification
| Matériau | HDPE |
| Longueur totale (métrique) | 73 mm |
| À utiliser avec | Tubulure de 12 à 14 / 18 à 20,5 mm de D.I. |
| Quantité d’emballage | 10/boîte |
| Taille de la tubulure | D.I. de 18 à 20,5 mm |
| Forme | Structuré |
| Type de produit | Adaptateur pour tubulure |