Learn More
Bel-Art™ SP Scienceware™ Panier de filtration en PEHD
Code produit 11754133
Modifier l'affichage
Click to view available options
Matériau:
Polyéthylène
Conditionnement:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Matériau Conditionnement
11754133 Polyéthylène 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
Code produit 11754133 Fournisseur Bel-Art™ SP Scienceware™ Code fournisseur H167030000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    254.90€
    243.56€ / 1 pièces
    Économisez 11.34€
    4% de réduction
Afficher toutes les promotions
 Article restreint
Expédition estimée: 19-01-2027
Les paniers perforés en plastique PE permettent un remplissage et une vidange rapides
  • Pratique pour le rinçage des lots et le transport de la verrerie de laboratoire ainsi que pour la filtration des grosses particules
  • Résistant aux produits chimiques ; Résistant aux acides et aux alcalis
  • Température de service maximale de 82°C (180°F)
  • Perforations de 2 mm (0,080 po)
  • La sangle de la poignée s’élève à 10 cm (4 po) au-dessus du bord
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Matériau Polyéthylène
À utiliser avec (application) Pour l’immersion des pièces ou la filtration de particules de grande taille
Gamme de température (métrique) 82°C
Diamètre (métrique) externe 127 mm
Diamètre (métrique) du puits 2 mm
Comprend Anse sous forme de sangle
Type de produit Panier de filtration
Diamètre (métrique) interne 108 mm
Hauteur (métrique) 127 mm