Learn More
Sampling Systems™ Pipette pour tube à pouce en PEHD
Tous les produits Sampling Systems Produits
Click to view available options
Capacité (métrique):
60 mL
Conditionnement:
50 pièces
Description
Caractéristiques principales :
- En PEHD
- Emballage individuel
- Matériaux conformes aux normes de la FDA
- Sans ESB/EST
- Traçabilité complète des lots
- Disponible stérilisé par rayons gamma
Fonctionnement :
- Appuyez avec le pouce sur le tube jusqu’à ce que vous soyez à la profondeur d’échantillonnage
- Soulevez le pouce jusqu’à ce que les niveaux s’égalisent
- Appuyez avec le pouce sur le tube pour sceller l’échantillon
Spécification
Spécification
| Type de produit | Pipette pour tube à pouce |
| Matériau | HDPE |
| Capacité (métrique) | 60 mL |
| Jetable | Oui |
| Stérilité | Stérile |
| Certifications/Conformité | CFR 177.1520 approuvé par la FDA, conforme aux réglementations européennes 10/2011 |
| Longueur (métrique) | 1000 mm |