Learn More
Cole-Parmer™ Plateau utilitaire rectangulaire en polyéthylène haute densité
Product Code. 15329433 Shop All Cole-Parmer Products
Change view
Click to view available options
Dimensions (L x l x H):
15 x 6,5 x 4 in
Unit Size:
1 pièce
1 product options available for selection
Product selection table with 1 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Product Code. Dimensions (L x l x H) Unit Size
15329433 15 x 6,5 x 4 in 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 1 options available.
1 options
This item is not returnable. View return policy
Product Code. 15329433 Supplier Cole-Parmer™ Supplier No. 0671310
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    59.00€
    55.75€ / 1 pièces
    Économisez 3.25€
    5% de réduction
View all promotions
Expédition estimée: 31-12-2026
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy
Le plateau rectangulaire en polyéthylène haute densité (PEHD) avec rebord extérieur à bride simplifie la manipulation et le nettoyage. Certifié NSF, approuvé par l'USDA.
  • Garantie 1 an
Specifications
Capacité (métrique) 3 l
Certifications/Conformité NSF Agréé
Dimensions (L x l x H) 15 x 6,5 x 4 in
Couleur Naturel
Hauteur (métrique) 10,2 cm
Longueur (métrique) 38,1 cm
Matériau HDPE
Type Plateau à usage général
Largeur (métrique) 16,5 cm
Comprend Bord extérieur à rebord
Longueur (impériale) 15 po
Nb par paquet 1 de chaque
Hauteur (impériale) 4 in
Forme Rectangulaires
Largeur (impériale) 6,5 in
Capacité (impériale) 0,75 gal