Learn More
Buerkle™ Flacon en PEHD certifié UN doté d’un bouchon inviolable en PP avec joint en PTFE
Code produit 11896483 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 mL
2 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
11896483 1000 mL 1 pièce
17290564 500 ml 1 pièce
17200574 2 500 ml 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 11896483 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03041000
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    11.50€
    6.80€ / 1 pièces
    Économisez 4.70€
    40% de réduction
Expédition estimée: 10-12-2026
Ce flacon réduit les coûts d’emballage ! Certifié et homologué UN. Flacon en PEHD étanche, doté d’un bouchon inviolable en PP avec joint en PTFE. Les flacons sont parfaits pour l’emballage, l’échantillonnage, l’envoi d’échantillons, le stockage et l’expédition via le service postal.
  • Parfaitement étanche
  • Avec l’approbation de l’ONU pour les liquides
  • Transparent
  • Bouchons en forme de cloche avec ou sans dégazage sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 1000 mL
Couleur Transparente
Comprend Bouchon inviolable en PP avec joint en PTFE
Matériau PEHD
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 212 mm