Learn More
Buerkle™ Flacon en PEHD certifié UN doté d’un bouchon inviolable en PP avec joint en PTFE
Code produit 17290564 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
500 ml
1000 mL
2 500 ml
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
17290564 500 ml 1 pièce
17200574 2 500 ml 1 pièce
11896483 1000 mL 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 17290564 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 03040500
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    5.72€
    5.45€ / 1 pièces
    Économisez 0.27€
    4% de réduction
En stock
Ce flacon réduit les coûts d’emballage ! Certifié et homologué UN. Flacon en PEHD étanche, doté d’un bouchon inviolable en PP avec joint en PTFE. Les flacons sont parfaits pour l’emballage, l’échantillonnage, l’envoi d’échantillons, le stockage et l’expédition via le service postal.
  • Parfaitement étanche
  • Avec l’approbation de l’ONU pour les liquides
  • Transparent
  • Bouchons en forme de cloche avec ou sans dégazage sur demande
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 500 ml
Couleur Transparente
Diamètre (métrique) intérieur de col 29 mm
Comprend Bouchon inviolable en PP avec joint en PTFE
Matériau PEHD
Closure Included Oui
Hauteur (métrique) 177 mm
Matériau du bouchon Polypropylène
Certifications/Conformité Homologation ONU pour les liquides