Learn More
Buerkle™ Récipients de stockage universels en PEHD
Code produit 31908700 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
30 L
40 L
60 L
Conditionnement:
1 pièce
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Conditionnement
31908700 40 L 1 pièce
31908696 30 L 1 pièce
31908698 60 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Code produit 31908700 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 34180148
En stock
Récipients de stockage pratiques avec bords de préhension fermés pour un transport en toute sécurité des matières liquides ou en sachets
  • Fabriqué en HDPE de haute qualité, le couvercle impressionne par sa robustesse, sa durabilité et son ajustement précis.
  • Le couvercle peut être posé sans effort et retiré tout aussi rapidement.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type Réservoir de stockage
Matériau HDPE
Couleur Blanc
Forme Rectangulaires
Capacité (métrique) 40 L
Longueur (métrique) 400 mm
Longueur (métrique) intérieure 540 mm
Largeur (métrique) 400 mm
Hauteur (métrique) 215 mm
Hauteur (métrique) intérieure 213 mm