Learn More
Buerkle™ Échantillonneur jetable ViscoDispo en PEHD
BIOPHARMA
Code produit 10286942
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
100 ml
200 mL
200 ml
Longueur (métrique):
500 mm
1000 mm
1 000 mm
À utiliser avec (application):
Liquides, marchandises en vrac et milieux visqueux, denrées alimentaires
Pour des milieux hautement visqueux jusqu’à 100 000 cP max.
Prélever des échantillons de milieux à haute viscosité
Conditionnement:
20 pièces
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Longueur (métrique) À utiliser avec (application) Conditionnement
10286942 100 ml 500 mm Liquides, marchandises en vrac et milieux visqueux, denrées alimentaires 20 pièces
10369212 100 ml 500 mm Prélever des échantillons de milieux à haute viscosité 20 pièces
10414812 200 mL 1 000 mm Pour des milieux hautement visqueux jusqu’à 100 000 cP max. 20 pièces
10674293 200 ml 1000 mm Liquides, marchandises en vrac et milieux visqueux, denrées alimentaires 20 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10286942 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 53933321
Nos meilleures ventes. Vos méga économies.
Utilisez le code promo 27997
Afficher toutes les promotions
En stock
L’échantillonneur jetable Buerkle™ ViscoDispo peut être utilisé pour prélever des échantillons de milieux de haute viscosité jusqu’à 100,000 mPas. La poignée ergonomique et la barre de traction très stable facilitent l’aspiration de substances visqu
  • Poignée ergonomique
  • Aucun joint
  • HDPE
  • Fabriqué en salle blanche, conditionné individuellement
  • Stérilisé en option par rayons gamma
  • Diamètre de l’ouverture : 10 mm
  • Ø 21 mm
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Type de produit Échantillonneur ViscoDispo
Matériau HDPE
Autoclavable Not Autoclavable
Description Conditionnement individuel
Type de poignée Ergonomique
Capacité (impériale) 3.38 oz.
Capacité (métrique) 100 ml
Jetable Usage unique
Stérilité Stérile
À utiliser avec (application) Liquides, marchandises en vrac et milieux visqueux, denrées alimentaires
Diamètre (impériale) de l’ouverture 0.39 in.
Diamètre (impériale) externe 0.83 in.
Diamètre (métrique) de l’ouverture 10 mm
Diamètre (métrique) externe 21 mm
Longueur (impériale) 22.28 in.
Longueur (métrique) 500 mm
Largeur (métrique) 21 mm