Learn More
Kautex™ Flacon à col étroit carré blanc en PEHD
Code produit 17878167
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
0,1 l
0,25 L
0,5 L
1 l
2,5 l
Conditionnement:
1 pièce
122 pièces
247 pièces
27 pièces
544 pièces
72 pièces
7 product options available for selection
Product selection table with 7 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
17878167 0,25 L 247 pièces
15991441 0,1 l 544 pièces
10431741 0,25 L -
15981441 0,5 L 122 pièces
10626541 1 l 1 pièce
17838167 1 l 72 pièces
15931441 2,5 l 27 pièces
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 7 options available.
7 options
Code produit 17878167 Fournisseur Kautex™ Code fournisseur 2000083994
Expédition estimée: 07-09-2026
Ajouter au panier
Ajouter au panier
Fabriqués en PEHD pour une solidité et une durabilité. Les flacons à col étroit carrés en PEHD Kautex™ sont facilement stockés et permettent d’économiser de l’espace dans le laboratoire grâce à une forme carrée.
  • Section transversale carrée
  • Zone d’écriture encastrée
  • Sans bouchon. Quatre types de bouchons disponibles séparément
  • Idéal pour les liquides, étanche
Application :
  • emballage
  • envoi d’échantillons
  • transport
  • stockage
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 0,25 L
Couleur Blanc
Diamètre (métrique) intérieur de col 17mm
À utiliser avec (application) Emballage, envoi d'échantillons, transport, stockage
Matériau PEHD
Finition de col Étroit
Bouche Étroit
Forme Carré
Hauteur (métrique) 136 mm
Type de produit Flacon à col étroit
Diamètre (métrique) 60 mm