Learn More
Buerkle™ Récipient à déchets jetables à large col en PEHD
Code produit 10427981 Tous les produits Bürkle Produits
Change view
Click to view available options
Capacité (métrique):
3,6 L
6 l
10 L
26 L
34 L
Conditionnement:
1 pièce
5 product options available for selection
Product selection table with 5 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) unitSize
10427981 26 L 1 pièce
15445554 3,6 L 1 pièce
10593242 6 l 1 pièce
10488331 10 L 1 pièce
10468222 34 L 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 5 options available.
5 options
Code produit 10427981 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 11050026
Récipient à déchets jetables à col large en PEHD pour l’élimination ou le stockage de poudres, granulés et liquides. Peut être fermé hermétiquement et scellé. Les récipients sont homologués par l’ONU pour le transport des matières solides.
  • En PEHD
  • Température résistante de -20°C à +80°C
  • Homologation de transport de l’ONU pour les matières solides 1H2/X
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Capacité (métrique) 26 L
Description Baril à col large
À utiliser avec (application) Utilisé pour l’élimination ou le stockage des liquides, poudres ou granulés
Comprend Bouchon
Matériau PEHD
Certifications/Conformité Homologation UN pour le transport 1H2/X
Forme Rond
Hauteur (métrique) 425 mm
Diamètre (métrique) 316 mm