Learn More
Buerkle™ PEHD, Jerrican à col large avec connecteur fileté
Code produit 10096771 Tous les produits Bürkle Produits
Modifier l'affichage
Click to view available options
Capacité (métrique):
5 l
10 L
20 L
30 L
Dimensions (L x l x H):
290 P x 130 l x 280 mmH
310 x 137 x 400 mm (P x l x H)
365 x 165 x 485 mm (P x l x H)
365 x 240 x 485 mm (P x l x H)
Conditionnement:
1 pièce
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Code produit Capacité (métrique) Dimensions (L x l x H) Conditionnement
10096771 20 L 365 x 165 x 485 mm (P x l x H) 1 pièce
10229070 5 l 290 P x 130 l x 280 mmH 1 pièce
10497951 10 L 310 x 137 x 400 mm (P x l x H) 1 pièce
10411381 30 L 365 x 240 x 485 mm (P x l x H) 1 pièce
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Code produit 10096771 Fournisseur Buerkle™ Code fournisseur 04311020
  • ONLINE EXCLUSIVE PRICE
    106.00€
    95.95€ / 1 pièces
    Économisez 10.05€
    9% de réduction
En stock
Boite à col large avec ouverture de remplissage extrêmement large (88 mm), facile à nettoyer à l’intérieur, ce qui est particulièrement important lors du stockage de substances sensibles.
  • L’ouverture de remplissage large facilite le nettoyage
  • Des poignées de transport et un couvercle à vis garantissent un transport sûr et pratique
  • Peut également être utilisé comme boîte de sédimentation
  • Fabriqué en HDPE transparent
  • Stabilisé aux UV
  • Graduations en litres bleues auto-adhésives et robinets disponibles en tant qu’accessoires
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Spécification
Autoclavable Non autoclavable
Capacité (impériale) 5,3 gal.
Capacité (métrique) 20 L
Certifications/Conformité Convient aux denrées alimentaires
Type de bouchon À vis
Couleur Transparente
Dimensions (L x l x H) 365 x 165 x 485 mm (P x l x H)
À utiliser avec (application) Convient à une utilisation avec des denrées alimentaires, transport sûr et pratique, utilisé comme boite de sédimentation
Graduations Balance en litres disponible séparément
Comprend Connecteur fileté 0,75 po, poignées de transport, couvercle à vis
Matériau PE-HD
Mouth Style Large
Type de produit Jerrican